生物源
Streptomyces orientalis
品質等級
形狀
powder
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
濃度
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
顏色
, off-white to brown or White to orange-brown
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI 密鑰
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 研究抗生素诱导的厚壁菌门和拟杆菌门的消耗对肥胖患者能量稳态失调的影响
- 研究牛养殖场非 o157 产志贺毒素大肠杆菌分离株
- 研究双歧杆菌菌株在不同生物体内的抗菌敏感性
生化/生理作用
抗菌谱:对革兰氏阳性细菌有活性。
特點和優勢
- 有效对抗多种革兰氏阳性细菌,包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
- 常用于细胞生物学和生物化学应用
包裝
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
相关内容
Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics