Merck
PHL89664
毛喉素
phyproof® Reference Substance
别名:
7β-乙酰氧基-1α,6β,9α-二羟基-8,13-环氧-半日花-14-EN-11-酮, 洋紫苏醇, 考福新
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$797.00
$797.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$797.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34O7
CAS号:
分子量:
410.50
Beilstein:
1692716
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$797.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
具有抗高血压、正性变力作用和腺苷酸环化酶活化特性的细胞通透性二萜类化合物。它的许多生物学作用是由于其对腺苷酸环化酶的激活以及由此而导致的细胞内cAMP浓度增加。毛喉素可影响钙电流并抑制MAP激酶。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)