主要文件
57226
Supelco
Supelclean ENVI -Chrom PSPE 管
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$447.00
$447.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$447.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
$447.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
Agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
900 m2/g
体积
6 mL
基质
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
基质活性基团
polystyrene-divinylbenzene phase
直径
80-160 μm
孔径
20-300 Å
应用
PFAS testing
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
苯乙烯/二乙烯基苯共聚物
助留机理:反相或吸附
样品基质相容性:含水溶液
  • 粒度:80-160μm;球形;孔尺寸:110-175Å;表面积:900m2/g
  • 高度交联的、中性的、特别净化处理的苯乙烯-二乙烯苯聚合树脂,用于在反相条件下保留具有一些亲水性官能团的疏水性化合物
  • 对极端 pH 条件的耐受性极好
  • 典型的应用包括含水样品基质中的芳族和酚类化合物分析
  • 用于含水样品中的重点污染物酚类
法律信息
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相萃取技术可为色谱分析纯化样品,改善数据质量并保护分析色谱柱。
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
查看所有结果