主要文件
57087
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N 固相萃取管
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$267.00
$267.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$267.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
$267.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 2 g
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
基质活性基团
Alumina phase
粒径
60-325 mesh
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supelclean LC-Alumina-N SPE 管用于从非水样品中吸附中等极性至极性化合物。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.