主要文件
57217
Supelco
Supelclean ENVI-Chrom P 固相萃取散装填料
pkg of 50 g
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$851.00
$851.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
50 G
$851.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
$851.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价索取样品
包装
pkg of 50 g
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
900 m2/g
基质
styrene/divinylbenzene
基质活性基团
polystyrene-divinylbenzene phase
直径
80-160 μm
孔径
20-300 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
相关类别
一般描述
苯乙烯/二乙烯基苯共聚物
助留机理:反相或吸附
样品基质相容性:含水溶液
  • 粒度:80-160μm;球形;孔尺寸:110-175Å;表面积:900m2/g
  • 高度交联的、中性的、特别净化处理的苯乙烯-二乙烯苯聚合树脂,用于在反相条件下保留具有一些亲水性官能团的疏水性化合物
  • 对极端 pH 条件的耐受性极好
  • 典型的应用包括含水样品基质中的芳族和酚类化合物分析
  • 用于含水样品中的重点污染物酚类
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.