主要文件
57224
Supelco
Supelclean ENVI -Chrom PSPE 管
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
54 EA
$498.00
$498.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
54 EA
$498.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
$498.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 250 mg
包裝
pk of 54
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
900 m2/g
容積
3 mL
基質
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
孔徑
20-300 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯乙烯/二乙烯基苯共聚物
助留机理:反相或吸附
样品基质相容性:含水溶液
  • 粒度:80-160μm;球形;孔尺寸:110-175Å;表面积:900m2/g
  • 高度交联的、中性的、特别净化处理的苯乙烯-二乙烯苯聚合树脂,用于在反相条件下保留具有一些亲水性官能团的疏水性化合物
  • 对极端 pH 条件的耐受性极好
  • 典型的应用包括含水样品基质中的芳族和酚类化合物分析
  • 用于含水样品中的重点污染物酚类
法律資訊
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.