物料
white PTFE valve
包装
pkg of 12 ea
相容性
for use with 20 mm crimp seal
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于钳口样品瓶的 Mininert 阀
- 适合 5-100mL 样品瓶(20mm 密封件)
- 无需工具即可安装
- 惰性 PTFE 构造
这些阀易于使用。
1. 按下绿色按钮可打开阀
2. 将针头穿过隔垫并取样
3. 取出针头并按下关闭
优点包括:
1. 按下绿色按钮可打开阀
2. 将针头穿过隔垫并取样
3. 取出针头并按下关闭
优点包括:
- PTFE 构造可提供惰性。当与酸和有机溶剂一起使用时,PTFE 非常适用。
- 容纳大多数挥发性液体和低压气体时密封性良好
- Mininert 阀的使用温度高达 105°F。
- 0.036 英寸 (0.9mm) 的开口可容纳最大为 20 号的针头
- 硅胶隔垫
应用
Mininert valves are leak-tight closures for vials and other containers. They are available in both crimp and screw thread versions. Only PTFE and glass are in contact with the contents of the container.
They are the ideal closure for the following applications:
They are the ideal closure for the following applications:
- Calibration standards
- Air- or moisture-sensitive fluids
- Derivatizating reagents
- Volatile chemicals
法律信息
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
替代部件