44419
别名:
毛细瓶 CERTAN®
44419-10EA
$309.00
1 of 10
Supelco
44421
CERTAN® 毛细瓶
20734
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
Sigma-Aldrich
Z114952
毛细管
P2049
Drummond Microcaps微量毛细管®
P0549
微毛细管,已校准
509507
SGE 旋转锁定气密注射器
69479
N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
N7285
茚三酮试剂
PHR1136
愈创木酚
clear glass vial
closure type screw top vial
12 mm × 50 mm
1.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
27138
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
10357
AMBERLITE™ XAD®-2
M0512
甲基纤维素