主要文件
Z292036
Supelco
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$96.30
$96.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$96.30
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
$96.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
特点
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
体积
20 mL
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with A.I.
for use with Dani Headspace
for use with Dani Purge and Trap
for use with Hewlett-Packard
for use with PerkinElmer
for use with Tekmar®
for use with Varian Genesis
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)