主要文件
27209-U
Supelco
预组装螺纹口样品瓶,带聚丙烯顶部开口瓶盖
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
别名:
Screw Top Vials with Polypropylene Cap
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$193.00
$193.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$193.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$193.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特点
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
15 mm × 45 mm
隔板厚度 × 直径
0.060 in. × 0.458 in.
体积
4 mL
配件
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled have been used for profiling volatile hydrocarbon stress markers during cryopreservation of shoot tips using non-invasive headspace sampling and gas chromatography.[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cryopreservation of shoot tips and meristems.
Benson EE, et al.
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, 163-183 (2007)