Merck
24304INT
Supelco
β-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
别名:
β-DEX 120
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
物料
fused silica
描述
GC capillary column
df
0.25 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
色谱柱类型
capillary chiral
相容性
for use with Agilent Intuvo GC
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-DEX 120 柱中的手性固定相包含嵌入中极性固定相的全甲基化 β-环糊精。建议将它们用于众多手性化合物(酮、酯、烷烃、烯烃、醇、酸、酯等)的对映异构体分离。10% (β-DEX 110) 和 20% (β-DEX 120) β-环糊精的含量保持相似的对映立体选择性,但改变了流出的顺序。
化学/物理抗性
温度范围:
  • 30℃至230℃
法律信息
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. Is it a MS compatible column ? Thanks a lot for your support.
    1 answer
    1. This column was tested for the suitable with GS not MS. The suitability with MS will have to be validated by the end-user.