主要文件
24305-U
Supelco
β-DEX 120
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
别名:
β-葡聚糖用手性GC色谱柱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,170.00
$2,170.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,170.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
$2,170.00
请联系客服了解存货情况
物料
fused silica
描述
GC capillary column
参数
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
60 m × 0.25 mm
基质活性基团
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
应用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
色谱柱类型
capillary chiral
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-DEX 120 柱中的手性固定相包含嵌入中极性固定相的全甲基化 β-环糊精。建议将它们用于众多手性化合物(酮、酯、烷烃、烯烃、醇、酸、酯等)的对映异构体分离。10% (β-DEX 110) 和 20% (β-DEX 120) β-环糊精的含量保持相似的对映立体选择性,但改变了流出的顺序。
毛细管GC柱也称开管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。[1]
应用
β -DEX 120手性毛细管柱用于手性双(恶唑啉基甲基)胺配体的GC分析。[2]
化学/物理抗性
温度范围:
  • 30℃至230℃
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律信息
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A new chiral bis (oxazolinylmethyl) amine ligand for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
Yutong J
Journal of the American Chemical Society, 120 (15), 3817-3818 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)