Merck
24340
Supelco
Supelco DEX 气相色谱柱滤网套件
kit I
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$3,390.00
$3,390.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$3,390.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
$3,390.00
请联系客服了解存货情况
物料
fused silica column
技术
gas chromatography (GC): suitable
色谱柱类型
capillary chiral
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
套件 I:一个 30m×0.25mm 内径,0.25μm 各种类型的膜色谱柱:α-DEX 120、β-DEX 120 和 γ-DEX 120
这些套件提供了进行大多数手性分离所需的工具。通过监测色谱柱之间流出顺序的变化(对映立体反向)鉴别对映异构体。两个套件中的色谱柱结合使用时,可以涵盖全部 Supelco DEX 色谱柱的对映立体选择性。对比分别购买的色谱柱的节省量。
套件 I:一个 30m×0.25mm 内径,0.25μm 各种类型的色谱柱:α-DEX 120、β-DEX 120 和 γ-DEX 120
套件 II:一个 30m×0.25mm 内径,0.25μm 各种类型的色谱柱:β-DEX 120、β-DEX 225、γ-DEX 225 和 β-DEX 325
其他说明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律信息
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 24310α-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm化学品安全说明书
  • 24304β-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm化学品安全说明书
  • 24307γ-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm化学品安全说明书
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)