Merck
24348
Supelco
Β-DEX 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
描述
GC capillary column
參數
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
一般說明
毛细管气相色谱柱又称开管柱。载气流经中心孔,在整个色谱柱长度上不受限制。
β-环糊精-DEX 225 是 β-DEX 325 相,并在 2,3-位使用乙酰基衍生物,而不是更传统的甲基衍生物。β 中手性固定相-DEX 225 色谱柱含有 2,3-二-O-乙酰基-6-0-TBDMS-β-嵌入中间极性相的环糊精。这些色谱柱对小分子的对映体分离提供了独特的选择性:醇类、醛类(例如 2-苯丙醛)、酯类(例如苹果酸甲酯、乳酸甲酯)、风味化合物和酮类。
抗化學/物理腐蝕性
温度限值:
  • 30°C 至 230°C
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)