Merck
24301
Supelco
β-DEX 110毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
描述
GC capillary column
參數
30-230 °C temperature
β值
250
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 10% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
毛细管GC柱也称为开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。
β-DEX 110 柱中的手性固定相包含嵌入中极性固定相的全甲基化 β-环糊精。建议将它们用于众多手性化合物(酮、酯、烷烃、烯烃、醇、酸、酯等)的对映异构体分离。10% (β-DEX 110) 和 20% (β-DEX 120) β-环糊精的含量保持相似的对映立体选择性,但改变了流出的顺序。
抗化學/物理腐蝕性
温度限制:
  • 30 °C至230 °C
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)