Merck
T6066
Sigma-Aldrich
Trizma ®
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
BioPerformance Certified
品質等級
agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
描述
aminopeptidase substrate
化驗
≥99.9% (titration)
形狀
crystalline powder
儲存條件
dry at room temperature
技術
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
雜質
DNase, RNase, protease, none detected
Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested
≤0.2% water (Karl Fischer)
損耗
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
顏色
white
pH值
10.0-11.5
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
吸收
≤0.05 at 260 at 1 M
≤0.05 at 290 at 40%
≤0.06 at 280 at 1 M
適合性
suitable for chromatography
suitable for immunoprecipitation
suitable for molecular biology
應用
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tris 碱,也称为 Trometamol 或 Trizma 碱,作为生物缓冲剂,在各种研究应用中发挥着至关重要的作用。广泛用于 TAE 和 TBE 缓冲液等缓冲液配方,其 pKa 为 8.1,非常适合将 pH 值维持在适用于大多数生物体的生理范围内(pH 7.0-9.0)。然而,研究人员在研究蛋白质时需要谨慎,因为 Tris 可能会干扰某些酶的活性。
该化合物可以单独用作缓冲液或作为混合缓冲液配方的一部分,包括 Tris-EDTA (TE) 缓冲液、 Tris-乙酸盐-EDTA (TAE) 缓冲液、Tris-硼酸盐-EDTA (TBE) 缓冲液等。值得注意的是,Tris 碱是纯的、基本稳定且相对不吸湿。
在实验室环境中,Tris 碱被证明对于制备与生物体液相容的缓冲液,作为标准 pH 溶液,以及促进乳酸脱氢酶测定、原位杂交和细胞蛋白质提取等多种实验方案的实验室中不可或缺。其多功能性扩展到细胞培养、生物化学和分子生物学实验室的应用,有助于细胞膜渗透性和缓冲液制备相关的研究。
應用
Trizma已用于:
  • 在人和小鼠滋养层细胞上进行的人胚胎干细胞(hES)培养中的一种成分
  • 作为原位杂交预杂交缓冲液中的一种成分
  • 在SDS-PAGE蛋白表征前重悬干燥的蛋白
  • 在免疫沉淀前作为用于洗涤和裂解细胞的裂解缓冲液中的一种成分
  • 提取和富集膜蛋白用于二维聚丙烯酰胺凝胶电泳分离
  • 通过使用阴离子交换HPLC研究肽核酸(PNA)的双链复合物及其互补DNA序列
  • 生育酚和生育三烯酚的毛细管电泳和UV分析
  • 在磺基罗丹明 B (SRB) 测定中作为Tris/碱溶液的一种成分
特點和優勢
  • 适用于细胞培养、生物化学和分子生物学研究
  • 通过低重金属污染含量验证测试,确保适用于各种应用
  • 在 pH 7-9 (25 °C) 范围内有效缓冲,pKa 8.1 (25 °C)
  • 通过痕量阴离子和阳离子检测测试
  • 通过DNase、RNase和蛋白酶测试
包裝
T6066-1KT:
每个试剂盒包含 3 x 100G 样品,每份样品都有唯一的制造商批号。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Recurrent mutations in the MTOR regulator RRAGC in follicular lymphoma.
Peterson LF, et al.
Clinical Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016)
Culture of human embryonic stem cells on human and mouse feeder cells.
Turksen, Kursad
Human Embryonic Stem Cell Protocols, 91-104 (2006)
Membrane proteins and proteomics: un amour impossible?
Santoni V, et al.
Electrophoresis, 21(6), 1054-1070 (2000)
Recognition and strand displacement of DNA oligonucleotides by peptide nucleic acids (PNAs). High-performance ionexchange chromatographic analysis
Lesignoli F, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 177-185 (2001)
Capillary electrochromatographic evaluation of vitamin active oil constituents: tocopherols and tocotrienols.
Abidi SL and Rennick KA
Journal of Chromatography A, 913(1-2), 379-386 (2001)
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.