product name
三(羟甲基)氨基甲烷, ACS reagent, ≥99.8%
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99.8%
99.8-100.1%
形狀
crystalline
技術
affinity chromatography: suitable
雜質
≤0.005% insolubles
≤2% water
顏色
white
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (ICP)
吸收
passes test
應用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
異物活動
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在实验室环境中,Tris碱是制备与生物液相容的缓冲液必不可少的试剂,可作为标准pH 溶液。它有助于进行多种操作技术,如乳酸脱氢酶测试、原位杂交和细胞蛋白质提取。其多样化用途涵盖了细胞培养、生物化学和分子生物实验室应用,有助于细胞膜渗透性相关研究和缓冲液制备。
應用
- 作为缓冲液用于乳酸脱氢酶测试、原位杂交技术和细胞蛋白质提取。
- 作为流式细胞术样品制备中的缓冲液用于拉曼光谱分析
- 作为蛋白印迹中的清洗缓冲液
- 作为组织脱细胞过程中的缓冲液成分
特點和優勢
- 7-9 pH 范围内的高效缓冲能力,pKa为8.1 (25 °C)
- 经测试证实重金属污染浓度低,从而确保其适用于各种应用
- 可用于细胞生物学和生物化学研究
法律資訊
同類產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)