Merck
E5134
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物
suitable for electrophoresis, for molecular biology, 99.0-101.0% (titration)
别名:
Sequestrene Na₂, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
等級
for molecular biology
化驗
99.0-101.0% (titration)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: chelator
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤0.005% Insolubles
≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解度
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
正離子痕跡
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
異物活動
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
脱水EDTA二钠盐可螯合金属离子,与二价阳离子形成八面体络合物。在分子生物学研究中可用于抑制依赖金属离子激活的酶。在诊断检测中,可作为采血抗凝剂用于血液学检验。
應用
EDTA二钠盐在研究中的应用:
  • 作为电泳、细胞培养、酶法检测、siRNA、流式细胞术、二甲基亚甲蓝等的缓冲液组分
  • 作为全血采集的抗凝剂
  • 作为细胞培养物样本冷冻的稳定剂
  • 与PBS和胰蛋白酶共同用于消化细胞
  • 用于污染土壤的重金属植物萃取
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
特點和優勢
  • 分子生物学级,适于许多分子生物学应用
  • 不含内切核酸酶DNA酶、RNA酶、切口酶和蛋白酶
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ, et al.
Cancer Medicine, 3(2), 273-283 (2014)
Chelant-enhanced heavy metal uptake by Eucalyptus trees under controlled deficit irrigation
Fine P et al.
The Science of the Total Environment, 493, 995-1005 (2014)
Ana Amaral et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(1) (2021-01-21)
Neutrophils can originate neutrophil extracellular traps (NETs). Myeloperoxidase (MPO) is a peroxidase found in NETs associated to equine endometrosis and can be inhibited by 4-aminobenzoic acid hydrazide (ABAH). Metallopeptidases (MMPs) participate in extracellular matrix stability and fibrosis development. The objectives
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine.
M?ller J, et al.
Clinical Chemistry, 45(9), 1536-1542 (1999)
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine
Clinical Chemistry, 45, 1536-1542 (1999)
实验方案
本协议描述了一种使用甲醛完成化学交联蛋白质的方法。除零长交联剂外,甲醛是交联跨度最短(~2-3 Å)的交联剂,因此使其成为非常可靠地检测特定蛋白质-蛋白质相互作用的理想工具。
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.