Merck
T3253
Sigma-Aldrich
Trizma® 盐酸盐 盐酸盐
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
别名:
TRIS 盐酸盐, 三羟基甲基氨基甲烷 盐酸盐, 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐, 盐酸三甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
reagent grade
品質等級
化驗
≥99.0% (titration)
形狀
crystalline
儲存條件
dry at room temperature
技術
affinity chromatography: suitable
雜質
≤0.5% water (Karl Fischer)
顏色
white
有用的pH值範圍
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解度
H2O: soluble, clear, colorless
密度
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.41 g/cm3 at 20—25 °C
吸收
≤0.05 at 290 nm at 40%
適合性
suitable for mass spectrometry
應用
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tris Hcl,即三羟甲基氨基甲烷®盐酸盐,是一种广泛使用的酸性缓冲液,生理 pH 范围为 7.3 ~ 7.5。25°C时 pKa 为 8.08,pH 值范围为 7.0 至 9.0,与生物体的典型 pH 值一致。在各种生物学、细胞生物学和生物化学应用中,Tris Hcl 对于有效控制缓冲溶液得 pH 值至关重要。值得注意的是,单独的 Tris 碱和 Tris 盐酸盐缺乏足够的缓冲能力,促使它们在 pH 7 ~ 9 范围内结合。
Tris 缓冲液在蛋白质电泳和蛋白质印迹等技术中发挥着关键作用,可作为蛋白质转移的低离子强度缓冲液。它们也是SDS-PAGE凝胶,运行缓冲液和印迹缓冲液的组成部分。此外,Tris 盐,特别是在 TAE 和 TBE 缓冲液中,广泛用于 DNA 琼脂糖电泳。这些缓冲液在生物化学、蛋白质纯化和电泳等多种应用中发挥着关键作用,展示了 Tris HCl 在生物化学和细胞生物学研究中维持最佳 pH 值的通用性和重要性。
應用
Trizma®盐酸已作为缓冲溶液用于染色过程、还原和烷基化研究以及原位杂交过程。-
特點和優勢
  • 非常适合用作细胞生物学和生化研究中的生物学缓冲液
  • 有效缓冲 pH 范围 7-9 (25 °C),pKa为 8.1 (25 °C)
  • 经过测试,确认低水平的重金属污染,确保各种应用的适用性
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
所有缓冲液的pH值都与温度和浓度有关。对于 Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 就会增加约 0.03 单位,每稀释 10 倍,pH 会降低 0.03-0.05 单位。对于一些精准的应用,请使用经过仔细校准的pH计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Differential effects of delayed aging on phenotype and striatal pathology in a murine model of Huntington disease.
Tallaksen-Greene SJ et al.
The Journal of Neuroscience, 34, 15658-15658 (2014)
Evaluation of the allergenicity and antigenicity of bovine-milk alphas1-casein using extensively purified synthetic peptides.
Elsayed S et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 60, 486-486 (2004)
Sandra Lawrynowicz Leibel et al.
Scientific reports, 9(1), 13450-13450 (2019-09-19)
Surfactant protein B (SFTPB) deficiency is a fatal disease affecting newborn infants. Surfactant is produced by alveolar type II cells which can be differentiated in vitro from patient specific induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived lung organoids. Here we show the
Tris-tris-HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range.
R A Durst et al.
Clinical chemistry, 18(3), 206-208 (1972-03-01)
Marcel Kuiper et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2821-e2821 (2019-04-16)
Perfusion is a cell culture mode that is gaining popularity for the manufacture of monoclonal antibodies and their derivatives. The cell culture media supporting perfusion culture need to support higher cell densities than those used in fed-batch culture. Therefore, when
实验方案
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.