Merck
RDD008
Sigma-Aldrich
Trizma ®
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma ® 碱, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
等級
anhydrous
品質等級
描述
aminopeptidase substrate
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99.9%
形狀
powder
品質
free-flowing
不包含
Carbon Fiber
雜質
≤0.2% Water (Karl Fischer)
顏色
white
pH值
10.5-12
7-9
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (Water < 0.2%)
吸收
≤0.05 at 290 nm at 40%
&lambda ;
(A290 UV absorbance < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tris是一种已建立的用在生物化学和分子生物学的基质标准和缓冲液。它可以单独用作缓冲液或混合缓冲液配方的组分,如Tris-EDTA(TE)缓冲液、Tris-乙酸盐-EDTA(TAE)缓冲液、Tris-硼酸盐-EDTA(TBE)缓冲液等。它是纯的、基本上稳定的、相对不吸湿的,并且具有很高的相对分子量。
應用
Tris 碱已用于:
  • 制备Tris-HCl,其用作裂解缓冲液的组分,用于蛋白质表征
  • 制备用于蛋白质印迹的Tris缓冲盐水 Tween-20(TBST)缓冲液
  • 制备用于透析以中和蛋白质的TBS(Tris 缓冲盐水)
  • 作为核提取缓冲液的组分
其他說明
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Extracellular protease digestion to evaluate membrane protein cell surface localization.
Besingi RN and Clark PL
Nature Protocols, 10(12), 2074-2074 (2015)
Top-down characterization of chicken core histones.
Wu H, et al.
Journal of Proteomics, 184, 34-38 (2018)
A Streamlined Method for the Preparation of Growth Factor-enriched Thermosensitive Hydrogels from Soft Tissue.
Poon CJ, et al.
Acta Biomaterialia (2013)
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay.
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.