产品线
ColorWheel®
质量水平
表单
lyophilized
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
flow cytometry: suitable
荧光
λex 499 nm; λem 520 nm
相容性
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
环保替代产品分类
, Aligned
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
ColorWheel®技术是一种创新、独特的流式细胞分析技术,用户可以自行搭配抗体和染料组合。只要将任一ColorWheel®抗体与任一ColorWheel®染料共同孵育,研究人员即可简单快速地制成标记一抗,用于单色或多色流式细胞分析。每种 ColorWheel®抗体和染料均为可长期保存的冻干品,便于简单灵活的无损使用。 ColorWheel®技术需要同时拥有ColorWheel®抗体和ColorWheel®染料,才能用于流式细胞分析。
Alpha Fluor™ 488-NHS活化酯(琥珀酰亚胺酯)是水溶性的亮绿色荧光染料,最大激发波长499nm,最大发射波长520nm,消光系数73,000 cm-1 M-1。适用pH范围较广(4-10)。适配488nm氩离子激光器,光谱特性类似于Alexa Fluor™ 488。NHS活化酯是蛋白和抗体标记最方便的胺活化基团,可用于生成稳定的流式细胞分析信号。具有较高的光稳定性和更明亮的荧光。
Alpha Fluor™ 488-NHS活化酯(琥珀酰亚胺酯)是水溶性的亮绿色荧光染料,最大激发波长499nm,最大发射波长520nm,消光系数73,000 cm-1 M-1。适用pH范围较广(4-10)。适配488nm氩离子激光器,光谱特性类似于Alexa Fluor™ 488。NHS活化酯是蛋白和抗体标记最方便的胺活化基团,可用于生成稳定的流式细胞分析信号。具有较高的光稳定性和更明亮的荧光。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此产品不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
应用
流式细胞术:激发波长:499 nm,发射波长:520 nm
外形
CWDS-AF488-25UL套装组分
CWD-AF488-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready抗体即用型Alpha Fluor 488染料
由PBS(含D-甘露醇和蔗糖)冻干制取,正常外观是干燥团块。重悬溶液经测试性能稳定。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
CWD-FINISH-25UL -ColorWheel®最终缓冲液
从PBS中冻干。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
CWD-AF488-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready抗体即用型Alpha Fluor 488染料
由PBS(含D-甘露醇和蔗糖)冻干制取,正常外观是干燥团块。重悬溶液经测试性能稳定。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
CWD-FINISH-25UL -ColorWheel®最终缓冲液
从PBS中冻干。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
重悬
添加25 μL PBS来复溶每个小管。 请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存。复溶前,将微量离心管短暂离心以将内容物离心至管底部。通过添加25 μL PBS来复溶每个小管。避光保存。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。