生物来源
rat
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
IM7, monoclonal
产品线
ColorWheel®
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 85.62 kDa
种属反应性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
表位序列
Unknown
Protein ID登记号
UniProt登记号
相容性
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD44(12505)
一般描述
ColorWheel®技术是一种创新、独特的流式细胞分析技术,用户可以自行搭配抗体和染料组合。只要将任一ColorWheel®抗体与任一ColorWheel®染料共同孵育,研究人员即可简单快速地制成标记一抗,用于单色或多色流式细胞分析。每种ColorWheel®抗体和染料均为可长期保存的冻干品,便于简单灵活的无损使用。 ColorWheel®技术需要同时拥有ColorWheel®抗体和ColorWheel® 染料,才能用于流式细胞分析。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此产品不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特异性
克隆IM7是大鼠单克隆抗体,可检测鼠CD44。
免疫原
地塞米松诱导的鼠类髓系白血病M1细胞。
应用
质控检测:
已通过流式细胞术对小鼠脾细胞进行了评估。
流式细胞术分析(FC):对100万小鼠脾细胞染色:使用5 μL 1:1混合的抗人CD44(IM7) ColorWheel® Dye-Ready单抗(货号CWA-1002)和ColorWheel® Antibody-Ready藻红蛋白(PE)染料(货号CWD-PE),或等量的PE-标记大鼠IgG2b同型对照。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
已通过流式细胞术对小鼠脾细胞进行了评估。
流式细胞术分析(FC):对100万小鼠脾细胞染色:使用5 μL 1:1混合的抗人CD44(IM7) ColorWheel® Dye-Ready单抗(货号CWA-1002)和ColorWheel® Antibody-Ready藻红蛋白(PE)染料(货号CWD-PE),或等量的PE-标记大鼠IgG2b同型对照。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
目标描述
CD44抗原(UniProt编号:P15379;又称为CDw44、Epican、胞外基质受体III、ECMR-III、GP90淋巴细胞归巢/粘附受体、HUTCH-I、硫酸肝素蛋白多糖、Hermes抗原、透明质酸受体、吞噬糖蛋白1、PGP-1、吞噬细胞糖蛋白I、PGP-I、CD44)由CD44(又名LHR、MDU2、MDU3、MIC4)基因(Gene ID编号:12505)编码。CD44是一种单程I型跨膜糖蛋白,合成时先形成带一个信号肽(aa 1-22)的前体,随后切割为成熟形态,其中包含一个胞外结构域(aa 23-685)、一个跨膜结构域(aa 686-707)和一个胞质结构域(aa 707-778)。表达于所有白细胞、内皮细胞、肝细胞和间质细胞。CD44的主要配体是在基质和癌细胞中表达的透明质酸(HA)。透明质酸结合CD44的配体结合结构域引发构象变化,使信号衔接蛋白或细胞骨架元件可结合CD44的细胞内结构域,从而激活各种信号传导通路,导致细胞增殖、粘附、迁移和侵袭。据报道,CD44过表达发生在多个细胞类型中,可当作癌症干细胞的理想标志物。(参考文献:Chen, C., et al. (2018).J. Hematol.Oncol.11; Article 64)。
外形
由PBS(含D-甘露醇和蔗糖)冻干制取,正常外观是干燥团块。经功能测试,重悬抗体溶液性能稳定。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
重悬
用PBS复溶至25 μL后浓度为1.0 mg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴度的指南。
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存。复溶前,将微量离心管短暂离心以将内容物离心至管底部。通过添加25 μL PBS来复溶每个小管。避光保存。
法律信息
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3