Merck
CWA-1000
Sigma-Aldrich
抗-人CD45RA (HI100)ColorWheel® Dye-Ready染料即用型单抗
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HI100, monoclonal
產品線
ColorWheel®
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 138.03 kDa
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2bκ
表位序列
Extracellular domain
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
相容性
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PTPRC(5788)
一般說明
ColorWheel®技术是一种创新、独特的流式细胞分析技术,用户可以自行搭配抗体和染料组合。只要将任一ColorWheel®抗体与任一ColorWheel®染料共同孵育,研究人员即可简单快速地制成标记一抗,用于单色或多色流式细胞分析。每种 ColorWheel®抗体和染料均为可长期保存的冻干品,便于简单灵活的无损使用。 ColorWheel®技术需要同时拥有ColorWheel®抗体和ColorWheel® 染料,才能用于流式细胞分析。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此产品不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆HI100是小鼠单克隆抗体,可检测人CD45RA。
免疫原
人受体型蛋白酪氨酸磷酸酶C(CD45RA)
應用
质控检测:
经过人外周血单个核细胞(PBMC)流式细胞分析验证。
流式细胞术分析(FC):对100万人外周血单个核细胞(PBMC)染色使用5 μL 1:1混合的抗人CD45RA (HI100) ColorWheel® Dye-Ready单抗(货号CWA-1000)和ColorWheel® Antibody-Ready藻红蛋白(PE)染料(货号CWD-PE),或等量的PE-标记小鼠IgG2b同型对照。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
相容性
需要ColorWheel®染料(单卖)
標靶描述
受体型蛋白酪氨酸磷酸酶C(UniProt编号:P08575;也称为EC:3.1.3.48,白细胞共同抗原,L-CA,T200,CD45)由人PTPRC (又名CD45)基因(Gene ID编号:5788)编码。CD45是一种单程的I型跨膜糖蛋白,合成时先形成带一个信号肽(aa 1-25)的前体,随后被切割为成熟形态,其中包含一个胞外结构域(aa 26-577)、一个跨膜结构域(aa 578-598)和一个胞质结构域(aa 599-1306)。还包含两个酪氨酸磷酸酶(PTPase)结构域,位于氨基酸653-912和944-1228处。第一个PTPase结构域具有酪氨酸磷酸酶活性,第二个PTPase结构域作用和稳定第一个结构域,并影响其底物特异性。经研究,CD45可使Fyn和Lck激酶C端的酪氨酸残基去磷酸化,上调它们的激酶活性。还可通过去磷酸化它们的调节性自磷酸位点,抑制Fyn和Lck活性。CD45表达于淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、单核细胞、嗜碱性粒细胞和中性粒细胞内。CD45通过选择性剪接产生几种亚型。它对于抗原受体激活T细胞的通路是必不可少的。结合DPP4后,可作为T细胞共激活的正调节因子。CD45RA亚型在约50%的外周CD4+和CD8+ T细胞、某些B细胞和单核细胞上表达。它可通过T细胞受体和B细胞受体加强信号传导。克隆HI100广泛用作初始和活化T细胞的白细胞标记物,其中初始T细胞呈CD45RA阳性,活化T细胞呈CD45RA阴性。
外觀
由PBS(含D-甘露醇和蔗糖)冻干制取,正常外观是干燥团块。经功能测试,重悬抗体溶液性能稳定。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
重構
用PBS复溶至25 μL后浓度为1.0 mg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存。复溶前,将微量离心管短暂离心以将内容物离心至管底部。通过添加25 μL PBS来复溶每个小管。避光保存。
法律資訊
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3