主要文件
CLS9018
Corning® 96孔EIA/RIA分析微板
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
别名:
96孔多孔板, 96孔微孔板, 96孔微孔滴定板, 96孔板
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$164.00
$164.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$164.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
$164.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
包装
case of 100
bag of 25
制造商/商品名称
Corning 9018
尺寸
96 wells
96 wells , 96 well plate
孔体积
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
孔工作体积
75-200 μL
适用性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
吸附类型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 高结合表面能够结合培养基(>10kD)以及具有离子基团和/或疏水区域的大生物分子
  • 结合能力约为400-500ng IgG/cm2
  • 免疫测定的理想选择
  • 无盖子,盖子单独提供
  • 总体积为360 μL;推荐工作体积为75-200 μL
  • 符合标准微孔板占地面积和尺寸
这些96孔EIA/RIA板用于体外诊断免疫分析。 所有EIA/RIA板用特殊医药级别聚苯乙烯生产,用于一致结合,高光学清晰度和低背景吸收。 另外,Easy-Wash产品是认证表面化学项目一部分,保证了中蛋白质结合效果符合质量规范。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)