主要文件
CLS3809
Corning® 96孔CellBIND® 微孔板
white polystyrene plate, sterile, flat bottom clear wells, lid, case of 100 plates
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$826.00
$826.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$826.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
$826.00
请联系客服了解存货情况
物料
flat bottom clear wells
flat bottom wells
polystyrene plate
white polystyrene plate
无菌性
sterile
sterile
特点
lid
lid
plate format: 96 well standard
包装
case of 100 plates
pack of 5
case of 50
制造商/商品名称
Corning 3809
尺寸
96 wells
表面积
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
适用性
suitable for (cell cuture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 平底,总体积360 μL
  • 推荐工作体积为75至200 μL
  • 经CellBIND® 表面处理,具有最佳细胞附着
  • 不可转置且带冷凝环的板盖,可减少污染
  • 采用γ射线灭菌,经过无热原认证
  • 用于孔识别的单个字母数字代码
  • Corning® 96 Well CellBIND® Microplates have an optically clear flat bottom for direct microscopic viewing.
  • Thinner bottom enables lower background fluorescence and allows readings down to 340 nm.
  • Opaque walls aid in minimal well-to-well cross-talk.
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)