Merck
CLS3361
Corning® 96孔EIA/RIA分析微板
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 20, sterile, lid
别名:
96 microtiter plate, 96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
無菌
sterile
特點
lid
skirt
plate format: 96 well standard
well: flat bottom, clear
包裝
case of 100
bag of 20
製造商/商標名
Corning 3361
尺寸
96 wells , 96 well plate
孔容積
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
孔有效容積
75-200 μL
顏色
clear plate
適合性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
結合類型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • \EIA/RIA孔板按批次检测,并应要求提供各批次的认证结果
  • 高结合表面结合含有离子团和/或疏水区域的介质(>10kD)和大生物分子
  • 结合能力为约 500 ng 小鼠 IgG/cm 2
  • 免疫分析的理想选择
  • 推荐工作体积不超过 75-200μL
  • 符合标准微孔板的规格和尺寸
这些96孔EIA/RIA板用于体外诊断免疫分析。 所有EIA/RIA板用特殊医药级别聚苯乙烯生产,用于一致结合,高光学清晰度和低背景吸收。 另外,Easy-Wash产品是认证表面化学项目一部分,保证了中蛋白质结合效果符合质量规范。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.