物料
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round clear wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
包装
plate of 12 strips
制造商/商品名称
Corning 2481
尺寸
96 wells
孔体积
190 μL
孔工作体积
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
颜色
clear
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Costar的1×8联管预先组装在一个“鸡蛋板条箱”式96孔条支架上。管条仅可以一种方式安装在支架上,排除了安装定位错误。如果需要盖板,缺口盖板适合完全组装的支架。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.