Merck
26274
旋转锁定注射器的 SGE 针头
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
22 ga
描述
NLL-LC
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
SGE 39895
針長 × 外徑
51 mm × 0.71 mm
接頭
luer lock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SGE 针头(point style 3)有一个端部圆滑的90°方形针尖,既可用于LC和HPLC阀进样,也可用于普通液体的分配。
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)