主要文件
CLS1000P100
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 100 mL
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$38.60
$38.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$38.60
About This Item
UNSPSC代码:
41116155
NACRES:
NB.43
$38.60
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene
特点
graduations (20 mL)
制造商/商品名称
Corning 1000P-100
高度 × 外径
71 mm × 50 mm
尺寸
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)