主要文件
CLS1000P50
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 50 mL
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116155
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
graduations (10 mL)
製造商/商標名
Corning 1000P-50
高度 × 外徑
60 mm × 41 mm
尺寸
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)