主要文件
CLS1000P400
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 400 mL
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$50.10
$50.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$50.10
About This Item
分類程式碼代碼:
41116155
NACRES:
NB.43
$50.10
请联系客服了解存货情况
材料
polypropylene
特點
graduations (100 mL)
製造商/商標名
Corning 1000P-400
高度 × 外徑
109 mm × 77 mm
尺寸
400 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)