主要文件
CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$112.00
$112.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$112.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
$112.00
请联系客服了解存货情况
材料
polypropylene
特點
graduations (50 mL)
製造商/商標名
Corning 1015P-3L
高度 × 外徑
243 mm × 170 mm
尺寸
3 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)