主要文件
CLS1000P250
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 250 mL
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$34.50
$34.50
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$34.50
About This Item
分類程式碼代碼:
41116155
NACRES:
NB.43
$34.50
请联系客服了解存货情况
材料
polypropylene
特點
graduations (50 mL)
製造商/商標名
Corning 1000P-250
高度 × 外徑
94 mm × 67 mm
尺寸
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)