Merck
08450
Sigma-Aldrich
7-氨基-4-甲基-3-香豆素乙酸 N -琥珀酰亚胺酯
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
别名:
7-氨基-4-甲基-3香豆素乙酰基, 7-氨基-4-甲基香豆素-3-乙酸琥珀酰亚胺酯, 7-(二甲氨基)香豆素-4-乙酸-NHS, 7-氨基-4-甲基-3-香豆素乙酸 N-琥珀酰亚胺酯, AMCA-NHS
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$637.00
$637.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$637.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O6
分子量:
330.29
Beilstein:
9007679
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
$637.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品线
BioReagent
方案
≥90% (HPLC)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
荧光
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
InChI
1S/C16H14N2O6/c1-8-10-3-2-9(17)6-12(10)23-16(22)11(8)7-15(21)24-18-13(19)4-5-14(18)20/h2-3,6H,4-5,7,17H2,1H3
InChI key
ILKQVTIMOGNSAS-UHFFFAOYSA-N
应用
通过首先与氨基反应,然后与DTPA酸酐反应,AMCA-NHS已用于开发供体铕螯合荧光染料,该荧光染料用于基于LRET的分析 [1][2]。用于基于FRET的研究中,用作供体染料,并可以与荧光素-5-异硫氰酸酯配对作为受体染料 [3][4][5]。一种对蛋白质、肽、抗体和其它生物分子上的伯胺基团具有反应性的蓝色荧光染料(pH 7.0-9.0)。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他说明
蛋白质中赖氨酰残基的标记[6]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
H I Stefanova et al.
Biochemistry, 32(1), 356-362 (1993-01-12)
The (Ca(2+)-Mg2+)-ATPase of sarcoplasmic reticulum was labeled with the succinimidyl ester of 7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic (AMCA). Although a large number of residues were labeled, it was found that Lys-492 was labeled preferentially at pH values between 6 and 8, consistent with an