H1759
(+)-生物素N-羟基琥珀酰亚胺酯
≥98% (HPLC), powder
别名:
(+)-生物素N-琥珀酰亚胺酯, d-生物素NHS酯, BNHS, N-琥珀酰亚胺基D-生物素, N-羟基琥珀酰亚胺生物素, NHS-生物素, 生物素-N-羟基琥珀酰亚胺
选择尺寸
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Biotinylations
颜色
white to off-white
mp
212 °C
溶解性
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF)
DMSO: soluble
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
InChI key
YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
免责声明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)