主要文件
MTGR05010
Millipore
Aervent-50 过滤单元 0.2 µm 疏水性 1/8 in. HB/HB
pore size 0.2 μm
别名:
Aervent®50 囊式过滤器, EPA Est. 041237-FRA-001
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
Aervent®
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Aervent®
参数
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
技术
gas filtration: suitable
长度
7.1 cm (2.8 in.)
宽度
2.4 in.
直径
6.2 cm (2.4 in.)
过滤面积
19.6 cm2
杂质
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
≤1.0 mg
基质
Aervent®
孔径
0.2 μm pore size
泡点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
配件
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该Aervent®疏水囊式过滤器含有50 mm Aervent PTFE PTFE 膜,聚丙烯外壳从两个方向将膜固定。该灭菌级过滤器孔尺寸为 0.2 μm ,过滤面积为19.6 cm2,用于重要的小规模气体管道和通气应用。 MTGR85000中的疏水Aervent PTFE膜带来高流速和处理量、低可提取物和颗粒脱落和全面的化学品相容性。 为实现可追溯性和易鉴别性,每个Aervent-50过滤器都压印了商品编号和批号。每个Aervent®囊式过滤器在制造过程中都经过了完整性测试。
应用
典型应用
  • 容器和罐子的无菌通气
  • 可高压灭菌的破真空管(vacuum break line)
  • 非水性液体的小体积无菌过滤
  • 小型发酵罐进气和排气气体过滤
分析说明
重量分析可提取物:70/30 % IPA/水
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany