Merck
V9131
Sigma-Aldrich
黏着斑蛋白单克隆抗体 小鼠抗
enhanced validation
clone hVIN-1, ascites fluid
别名:
抗黏着斑蛋白, 黏着斑蛋白抗体, 黏着斑蛋白抗体 - 小鼠黏着斑蛋白单克隆抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
hVIN-1, monoclonal
分子量
antigen 116 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
一般說明
抗黏着斑蛋白单克隆抗体(小鼠 IgG1 亚型)来自于免疫BALB/c小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的hVIN-1杂交瘤细胞。黏着斑蛋白位于闰盘(心肌)的粘着膜、肌腱连接(骨骼肌)、神经肌肉接合部位以及膜相关的平滑肌致密体中。在经过病毒转化的许多细胞类型中,黏着斑蛋白被重新分配至玫瑰花结或伪足小体。
特異性
使用黏着斑蛋白单克隆抗体,通过间接免疫荧光标记法,能够对组织和培养细胞物中的细胞间和细胞-基质连接处的黏着斑蛋白进行特异性染色。在免疫印迹中,抗体与116kDa的黏着斑蛋白条带反应。 本品可以与许多物种的黏着斑蛋白反应。 与人、牛、鸡、狗、大鼠、小鼠、火鸡和非洲爪蟾具有良好的反应性。该抗体与平滑肌黏着斑蛋白剪切变体metavinculin具有交叉反应性。
特异性标记细胞间和细胞-基质连接处的黏着斑蛋白。与人黏着斑蛋白反应强烈。与平滑肌黏着斑蛋白剪切变体metavinculin具有交叉反应性。
免疫原
来自子宫的纯化人黏着斑蛋白。
應用
小鼠抗-Vinculin 单克隆抗体可用于:
  • 蛋白质印迹
  • 免疫荧光染色
  • 免疫组化
生化/生理作用
黏着斑蛋白是一种细胞骨架蛋白,与细胞间和细胞-细胞外基质粘附连接的细胞质表面相关。它是将F-肌动蛋白锚定到细胞膜上的几种相互作用蛋白之一。一系列分子相互作用可能参与黏着斑的跨膜组装。在黏着斑的组装中,整合蛋白的β亚基与踝蛋白结合。踝蛋白与黏着斑蛋白结合,黏着斑蛋白与α辅肌动蛋白相互作用并且可能与其自身相互作用。由于α辅肌动蛋白与肌动蛋白微丝结合并交联,因此黏着斑蛋白是细胞外基质与细胞质微丝系统的跨膜连接中的关键元素。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
商品
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
在实验室计时器蜂鸣不止、报告和授权截止期限迫在眉睫时,很容易放松对实验室试剂质量的授权。
抗体可与特定的抗原结合,产生独特的抗体-抗原复合物。本文讨论这一连接键的性质,以及其作为分子标签的研究应用。
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
查看所有结果
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.