Merck
SAB4200080
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, V284
别名:
抗CMD1W, 抗MVCL, 抗VCL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 μL
$833.00
$833.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 μL
$833.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$833.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
抗 纽蛋白抗体,小鼠单克隆, clone V284, purified from hybridoma cell culture
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
V284, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~117 kDa
种属反应性
rabbit, chicken, human, rat, monkey, mouse, canine
浓度
~1 mg/mL
技术
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells fixed with methanol:acetone
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.005-0.01 μg/mL using HeLa total cell extracts
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
一般描述
单克隆抗黏着斑蛋白(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和纯化的人血小板黏着斑蛋白免疫小鼠的脾细胞融合产生的杂交瘤6F7。在肌肉中,黏着斑蛋白存在于闰盘(心肌)粘附筋膜、神经肌肉接头、肌腱接头(骨骼肌)和平滑肌膜相关致密体中。
黏着斑蛋白(VCL)是一种广泛表达的细胞骨架蛋白,由定位于人类染色体10q11.2-qter 上的基因编码。VCL是粘附型细胞连接的重要成分。黏着斑蛋白结构包含一个球形头部,其通过富含脯氨酸的短序列连接到尾部结构域,头部与尾部之间的分子内相互作用掩盖了蛋白质中的各种配体结合位点。
免疫原
纯化的人血小板黏着斑蛋白。
应用
小鼠抗黏着斑蛋白单克隆抗体还可用于蛋白印迹。
小鼠抗黏着斑蛋白单克隆抗体还可用于:
  • 免疫印迹中探测印迹
  • 免疫化学染色
  • 免疫沉淀
  • 免疫细胞化学
生化/生理作用
黏着斑蛋白(VCL)是一种细胞骨架蛋白,可支持细胞与细胞和细胞与基质连接。它可控制粘附和运动以及细胞伸展,因此也基本参与了正常的胚胎发育和心脏功能。在成熟的黏着斑(FA)中,VCL是“分子离合器”的重要组成部分,“分子离合器”可将力从细胞质F-肌动蛋白传递至膜结合整合素。VCL的异常或突变会导致心肌病,这与高血压有关。实验研究表明,VCL或可作为衰老或心力衰竭的生物标志物。黏着斑蛋白与FA相关,参与多种细胞功能,如稳定和增强FA,促进其成熟、细胞外基质(ECM)机械敏感化,调节肌动蛋白的细胞骨架动力学和参与凋亡的信号转导途径。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vinculin, an intracellular protein localized at specialized sites where microfilament bundles terminate at cell membranes
Geiger B, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 77(7), 4127-4131 (1980)
Paolo Benatti et al.
Oncotarget, 7(2), 1633-1650 (2015-12-10)
The trimeric transcription factor NF-Y binds to the CCAAT box, an element enriched in promoters of genes overexpressed in tumors. Previous studies on the NF-Y regulome identified the general term metabolism as significantly enriched. We dissect here in detail the
Gerald S Braun et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 27(1), 132-142 (2015-06-05)
The role of IL-6 signaling in renal diseases remains controversial, with data describing both anti-inflammatory and proinflammatory effects. IL-6 can act via classic signaling, engaging its two membrane receptors gp130 and IL-6 receptor (IL-6R). Alternatively, IL-6 trans-signaling requires soluble IL-6R
Sex-specific association of rs4746172 of VCL gene with hypertension in two Han populations from Southern China.
Yu Q
Scientific Reports (2015)
In-Depth, Label-Free Analysis of the Erythrocyte Cytoplasmic Proteome in Diamond Blackfan Anemia Identifies a Unique Inflammatory Signature
Pesciotta EN
PLoS ONE, 10 (2015)
商品
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.