生物源
Clostridium histolyticum
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
lyophilized
collagenase activity
>0.15 U/mg lyophilizate
包裝
pkg of 100 mg (11088858001)
pkg of 2.5 g (11088882001)
pkg of 500 mg (11088866001)
製造商/商標名
Roche
濃度
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
技術
tissue processing: suitable
顏色
light brown
最適pH
6.0-8.0
溶解度
water: soluble
NCBI登錄號
應用
cell analysis
異物活動
Clostripain 0.060 U/mg
Proteases 8 U/mg ( Azocoll)
Trypsin <0.2 U/mg (with BAEE)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
特異性
應用
特點和優勢
冻干粉,未灭菌
單位定義
通常,胶原酶活性是以Mandl单位(在+37℃下5小时内从胶原释放的1 μmol亮氨酸)给出的。
不幸的是,两个活性单位之间没有统一的转换因子,因为Mandl单位部分取决于胶原酶制剂中污染性蛋白酶的浓度,而这是一个不确定的变量。较纯的胶原酶制剂相对于粗制剂在Mandl单位中实际上具有更低的比活性。梭菌制剂通常具有约1:1800的转换因子(如某个特定批次的梭菌胶原酶所含有的约0.15 Wünsch U/mg和250 Mandl U/mg)。
外觀
準備報告
工作浓度:0.5 - 2.5mg/ml
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
Roche建议仅重悬需要立即使用的冻干粉的量。重新配制的溶液可以在-15至-25℃下储存长达一周。因为重新配制后活性降低了,所以要避免反复冻融。
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-巯基乙醇
胶原酶不会被血清所抑制。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶,胰蛋白酶抑制剂(蛋清,大豆)
酶活:
胶原酶活性:>0.15 U/mg (基于Wünsch) (+25°C, 4-苯基-偶氮苄基-氧基羰基-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg作为底物)
污染性酶活:胰蛋白酶,梭菌蛋白酶和总蛋白水解活性
胶原酶D具有正常至高的胶原酶活性,以及非常低的胰蛋白酶活性(通常<0.2单位/mg,BAEE作为底物)。
重構
儲存和穩定性
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
相关内容
胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.