文件
1.09351
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
别名:
KOH Methanol Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
溶于甲醇中的氢氧化钾溶液, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
自燃溫度
455 °C (Methanol)
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.5 M
技術
titration: suitable
pH值
14 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 7 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:0.4975 - 0.5025 mol/L
测量不确定度± 0.0015 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
44.6 °F
閃點(°C)
7 °C
访问文档库
相关内容
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.