主要文件
1.02407
Supelco
草酸二钠
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
别名:
草酸二钠, 草酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2Na2O4
CAS号:
分子量:
134.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
酶委員會索引編號:
200-550-3
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
agency
ISO 17025
reag. USP
品質等級
形狀
solid
效力
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
titration: suitable
pH值
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
密度
2.27 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
一般說明
草酸二钠是在严格条件下以最高精度分析生产的容量法滴定标准品。其质量分数通过电位滴定法测定,并经过DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
根据美国药典和欧洲药典的试剂章节,它被用作氧化还原滴定中效价测定的认证参考物质(CRM)。
特點和優勢
  • 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 可溯源至NIST标准参考物质的高纯物质
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
相关内容
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.