主要文件
1.02406
Supelco
氯化钠
volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
别名:
NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
酶委員會索引編號:
231-598-3
NACRES:
NA.24
agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質等級
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 865 °C)
形狀
solid
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技術
titration: suitable
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
溶解度
358 g/L
體積密度
1140 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钠(NaCl)是严格条件下以最高精度分析生产的容量标准物。标准物质的质量分数在 DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室中通过电位滴定法测得。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
它可用作认证标准物质(CRM),通过银量滴定法根据美国药典和欧洲药典 标定滴定溶液。
特點和優勢
  • 用作防污染玻璃瓶中的固体物,以确保其在被打开前的整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 高纯度材料,可追溯至 NIST SRM
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室分析
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.