主要文件
1.04818
Supelco
氯化钾 溶液
c(KCl) = 3 mol/l, saturated with silver chloride, for filling of electordes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$111.00
$111.00
预计发货时间2025年4月24日详情
选择尺寸
变更视图
100 ML
$111.00
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352402
NACRES:
NA.21
$111.00
预计发货时间2025年4月24日详情
产品名称
氯化钾 溶液, saturated with silver chloride 3 mol/l
等级
for analytical purposes
质量水平
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Complexometric reactions
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
6.2 (20 °C in H2O)
沸点
100 °C/1013 hPa
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Amperometric lactate biosensor for flow injection analysis based on a screen-printed carbon electrode containing Meldola′s Blue-Reinecke salt, coated with lactate dehydrogenase and NAD+.: 本研究探索了如何使用氯化钾溶液开发安培乳酸生物传感器以增强电极的性能,为分析化学精确测定乳酸带来了一种新型应用 (Piano et al., 2010)。
  • Stability improvement of alpha-amylase entrapped in kappa-carrageenan beads: physicochemical characterization and optimization using composite index.: 本研究使用氯化钾溶液研究了 κ-卡拉胶珠中的 α-淀粉酶稳定性,证明了其在分析过程中可有效维持酶活性(Sankalia et al., 2006)。
  • Volume osmotic flows of non-homogeneous electrolyte solutions through horizontally mounted membrane.: 本文讨论了氯化钾溶液在研究体积渗透流中的作用,重点介绍了其在分析化学中的电解质行为分析中的应用 (Slezak et al., 2002)。
  • Microglial reaction in the rat cerebral cortex induced by cortical spreading depression.: 本研究使用氯化钾溶液在大鼠中诱发皮质扩散性抑制,提供了有关小胶质细胞反应的见解,并有助于在分析化学背景下理解大脑皮层过程(Gehrmann et al., 1993)。
  • Possible factors in the adhesion of fissure sealants to enamel.: 本研究调查了影响窝沟封闭剂与牙釉质粘附的因素——氯化钾溶液在构建实验时起着关键作用——为牙科材料分析提供了宝贵的数据(Williams & von Fraunhofer, 1979)。
分析说明
浓度(KCl):2.97 - 3.03 mol/l
Ag(银): ≥ 0.16 g/l
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3