agency
ISO 17025
reag. USP
品質等級
形狀
solid
效力
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
技術
titration: suitable
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
300‑1400 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
- 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
- 可溯源至NIST SRM的高纯物质
- 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
- 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
- 高品质材料,可提供精准的滴定测定
- 随附分析证书(CoA)
包裝
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
相关内容
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.