主要文件
1.02404
Supelco
碘酸钾
volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®
别名:
碘酸钾
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$195.00
$195.00
预计发货时间2025年1月31日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 G
$195.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
IKO3
CAS号:
分子量:
214.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
酶委員會索引編號:
231-831-9
NACRES:
NA.24
$195.00
预计发货时间2025年1月31日详情
获取大包装报价索取更多信息
agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質等級
形狀
solid
技術
titration: suitable
pH值
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
溶解度
92 g/L
密度
3.98 g/cm3 at 20 °C
體積密度
2000 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
一般說明
碘酸钾是在严格条件下以最高精度分析生产的基准试剂。其质量分数由电位滴定法确定,并在DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室中鉴定。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
该试剂主要用于作为二级标准物质,通过碘量滴定法标定滴定溶液,符合美国和欧洲药典标准要求。
特點和優勢
  • 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 可溯源至NIST SRM的高纯物质
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
实验方案
二氧化氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
相关内容
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.