主要文件
1.04002
SAFC
Formaldehyde solution
37%, EMPROVE® EVOLVE
制药生产
别名:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352114
价格与库存信息目前不能提供
描述
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
质量水平
产品线
EMPROVE® EVOLVE
表单
liquid
自燃温度
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
浓度
36.5-38% (iodometric)
37%
pH值(酸碱度)
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
沸点
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
转变温度
flash point 62 °C (Formaldehyde)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
应用
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
15-25°C
一般描述
我们提供一系列高品质的关键原材料及相关文档和专业知识,助您达成严格的监管要求。我们优质的SAFC®产品系列可经受严格的质控审查。
应用
甲醛可用于疫苗生产中的病毒灭活。
联系
替代品:1.04002.2507;1.04002.9187
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
João M Fernandes Neto et al.
Nature communications, 11(1), 3157-3157 (2020-06-24)
Resistance to targeted cancer drugs is thought to result from selective pressure exerted by a high drug dose. Partial inhibition of multiple components in the same oncogenic signalling pathway may add up to complete pathway inhibition, while decreasing the selective