等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
1.03 (vs air)
蒸汽壓力
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
572 °F
包含
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
濃度
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
雜質
≤0.006 meq/g Titr. acid
燃燒殘留物
≤0.005%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3765
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
適合性
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES 字串
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI 密鑰
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
外觀
也與該產品經常一起購買
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup