Merck
O-006
Supelco
羟考酮-D3标准液 CRM 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18NO4D3
分子量:
318.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
产品O-006监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C5O[C@H]4C(CC1)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1/i2D3
InChI 密鑰
BRUQQQPBMZOVGD-CLILCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该内标物适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 定量测定尿液、血清或血浆中的羟考酮水平,用于尿液药物检测、临床毒理学、法医学分析或同位素稀释法。羟考酮是一种半合成阿片类镇痛药,以许多商品名销售,包括奥施康定 ® 和 Percocet ®,用于治疗中度至重度疼痛。羟考酮还以“Roxies”、“Blues”和“Perks”等商品名非法销售。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OxyContin is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Percocet is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)