Merck
O-008
Supelco
羟考酮-D6标准液 CRM 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15NO4D6
分子量:
321.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
产品O-008监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
等级
certified reference material
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1/i1D3,2D3
InChI key
BRUQQQPBMZOVGD-UKHJWGAOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
稳定标记的内标物,适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 定量测定尿液、血清或血浆中的羟考酮水平,用于尿液药物检测、临床毒理学、法医学分析或同位素稀释法。羟考酮是一种半合成阿片类镇痛药,以许多商品名销售,包括奥施康定 ® 和 Percocet ®,用于治疗中度至重度疼痛。羟考酮还以“Roxies”、“Blues”和“Perks”等商品名非法销售。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OxyContin is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Percocet is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)