product name
盐酸 溶液, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
無菌
sterile-filtered
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
solution
濃度
1.0 N
技術
cell culture | mammalian: suitable
負離子痕跡
chloride (Cl-): passes test
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过有机碳检测器(OCD)检测,酸化地表水样品,防止高达10 mg L-1的碳酸盐浓度干扰
- 调整完全转染培养基的pH值,用壳聚糖/pDNA纳米颗粒络合物进行转染
- 制备人工泪液(ATS),以加入荧光标记的胆固醇酯
也可用于:
- 通过内皮细胞提取接骨木花青素。
- 将高氯酸铁(III)转换为铁(III)离子,然后可以与乙酰氧肟酸(FeAHA)形成络合物。
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
实验方案
从包装粉末制备,从基础盐溶液制备,香蕉粉的制备和使用,椰子水的制备和使用
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
按照我们的程序进行胰凝乳蛋白酶活性测定。该α-胰凝乳蛋白酶测定将会指导您完成整个过程以及必要的计算。